About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H2(NH2)2OCH3
CAS号:
分子量:
194.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1c(N)cc(cc1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H18N2O/c1-11(2,3)7-5-8(12)10(14-4)9(13)6-7/h5-6H,12-13H2,1-4H3
InChI key
SDOPSILBEXNRPI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3