Merck
565652
Sigma-Aldrich
4-氟-2-甲基苯硼酸
别名:
2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)B(OH)2
分子量:
153.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
mp
191-196 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI 密鑰
IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Tandem palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling and cyclization reactions
  • Suzuki-Miyaura reactions
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)