Merck
564761
Sigma-Aldrich
苯胺,聚合物键合型
extent of labeling: 0.5-1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
无痕迹芳烃树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
0.5-1.3 mmol/g loading
官能基
amine
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3