Merck
564656
Sigma-Aldrich
2-甲基-1-萘甲酸
97%
别名:
2-甲基萘-1-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C10H6CO2H
CAS号:
分子量:
186.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
123-127 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
Cc1ccc2ccccc2c1C(O)=O
InChI
1S/C12H10O2/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI key
ZSPDYGICHBLYSD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)