Merck
563781
Sigma-Aldrich
3,5-二甲基-4-甲氧基苯基溴化镁
0.5 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C6H2OCH3MgBr
分子量:
239.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
反应适用性
reaction type: Grignard Reaction
浓度
0.5 M in THF
沸点
65 °C (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1c(C)cc([Mg]Br)cc1C
InChI
1S/C9H11O.BrH.Mg/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
KIYSUNNVTFBQIT-UHFFFAOYSA-M
法律信息
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)