Merck
563692
Sigma-Aldrich
2-甲基-1-萘基溴化镁
0.25 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H6CH3MgBr
CAS号:
分子量:
245.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.25 M in THF
bp
65 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc2ccccc2c1[Mg]Br
InChI
1S/C11H9.BrH.Mg/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9;;/h2-7H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
FRKJGFAPMOHVAM-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-17 °C - closed cup