Merck
563633
Sigma-Aldrich
2-氰基苯磺酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NCC6H4SO2NH2
CAS号:
分子量:
182.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
160-164 °C (lit.)
SMILES字符串
NS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
InChI key
QZBOWJXHXLIMGD-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)