Merck
562521
Sigma-Aldrich
硝酸铯
Cabot high-purity grade
别名:
Nitric acid cesium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CsNO3
CAS号:
分子量:
194.91
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀:
powder
品質等級
形狀
powder
mp
414 °C (lit.)
密度
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于合成硝酸铜铯 Cs2[Cu(NO3)4],它以 Cu 为中心结晶成平面四方配合物。
法律資訊
Cabot Performance Materials 的产品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)