About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH(CH2OH)NHCO2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
217.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥98%
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-10(2,3)8(7-13)12-9(14)15-11(4,5)6/h8,13H,7H2,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
InChI key
AZHJHZWFJVBGIL-MRVPVSSYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3