Merck
560863
Sigma-Aldrich
2-[(三甲基硅基)乙炔基]甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiC≡CC6H4CH3
CAS号:
分子量:
188.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.5320 (lit.)
沸点
50-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16Si/c1-11-7-5-6-8-12(11)9-10-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI key
POJCCZAVVWWXNS-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
195.1 °F - closed cup
闪点(°C)
90.6 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)