About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CH2CN)2
CAS号:
分子量:
356.50
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
98%
mp
93.9-98.2 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCOc1cc(CC#N)c(OCCCCCC)cc1CC#N
InChI
1S/C22H32N2O2/c1-3-5-7-9-15-25-21-17-20(12-14-24)22(18-19(21)11-13-23)26-16-10-8-6-4-2/h17-18H,3-12,15-16H2,1-2H3
InChI key
GFPGEWHJZPFZMC-UHFFFAOYSA-N
应用
用于制备发光聚合物 OC6C6-CN-PPV(或 DHeO-CN-PPV)的单体前体
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3