Merck
560243
Sigma-Aldrich
3-苄基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2C6H4NH2
CAS号:
分子量:
183.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1cccc(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c14-13-8-4-7-12(10-13)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,10H,9,14H2
InChI 密鑰
GZYMMTQDXHJALZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.9 °F - closed cup
閃點(°C)
44.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges