Merck
560227
Sigma-Aldrich
2-(4-联苯)乙胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H4CH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
197.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
solid
mp
50-54 °C (lit.)
官能团
amine
phenyl
SMILES字符串
NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-11,15H2
InChI key
WHPLBPSDTIZFSX-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)