Merck
559881
Sigma-Aldrich
2-丁基-5-氯-1H-咪唑-4-甲醛
97%
别名:
2-丁基-4-氯-5-甲酰基咪唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3N2HClCHOCH2CH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
186.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1
InChI
1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
JLVIHQCWASNXCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde may be used in the preparation of the following symmetrical esters of dialkyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate:
  • dimethyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diethyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diisopropyl 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • diisobutyl 4-(2-butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • di-tert-butyl 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • bis(2-methoxyethyl) 4-(2-butyl-5-chloro-1Himidazol-4-yl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1A
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Chemistry & Biology Interface.
El-Moselhy TF.
Chemistry & Biology, 3(2), 123-136 (2013)