Merck
55761
Sigma-Aldrich
羟基甲基聚苯乙烯
200-500 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
别名:
聚合物键合型苄醇, 聚苯乙烯交联二乙烯基苯,羟甲基化
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
标记范围
~1.1 mmol/g loading
基质
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-500 mesh
官能团
alcohol
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)