About This Item
线性分子式:
CH3C(O)NHC6H3(OCH3)N(CH2CH2OH)2
CAS号:
分子量:
268.31
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
116-120 °C (lit.)
官能团
amide
amine
hydroxyl
SMILES字符串
COc1ccc(NC(C)=O)cc1N(CCO)CCO
InChI
1S/C13H20N2O4/c1-10(18)14-11-3-4-13(19-2)12(9-11)15(5-7-16)6-8-17/h3-4,9,16-17H,5-8H2,1-2H3,(H,14,18)
InChI key
UIQVGOZJVVAPOV-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3