Merck
556238
Sigma-Aldrich
铟酞菁
Dye content 90 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H16ClInN8
CAS号:
分子量:
662.79
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
solid
组成
Dye content, 90%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
686 nm in DMSO
697 nm in chloronaphthalene
SMILES字符串
Cl[In]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.ClH.In/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
InChI key
AHXBXWOHQZBGFT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于电子照相的敏化剂
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)