溶解度
chloroform: soluble 2 wt. %
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
methanol: insoluble
螢光
λex 479 nm; λem 548 nm in chloroform
SMILES 字串
CCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCC)c(C=C)c1
一般說明
发光聚合物。溶于甲苯、二甲苯、四氢呋喃、氯仿、氯苯和环己酮。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3