Merck
553972
Sigma-Aldrich
三(二甲基氨基)锑(III)
99.99% trace metals basis
别名:
三(二甲氨基)锑(III)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2N]3Sb
CAS号:
分子量:
253.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
32-34 °C/0.45 mmHg
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)[Sb](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/3C2H6N.Sb/c3*1-3-2;/h3*1-2H3;/q3*-1;+3
InChI 密鑰
ZUSRFDBQZSPBDV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Atomic number of base material: 51 Antimony
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter