Merck
553646
Sigma-Aldrich
2-(4-溴苯基)-5-苯基-1,3,4-噁二唑
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C2N2OC6H4Br
CAS号:
分子量:
301.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
solid
mp
167-171 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-17-16-13(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI 密鑰
CNLVYZSUMYQALH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)