Merck
553530
Sigma-Aldrich
辛基官能化硅胶
200-400 mesh, extent of labeling: 12% carbon loading
别名:
C8 硅胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.22
標籤範圍
12% carbon loading
表面積
500 m2/g
粒徑
200-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
水污染物質分類(WGK)
WGK 3