Merck
552291
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-methylene-1-phenylindoline
别名:
Phenyl Fischer Base
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H17N
CAS号:
分子量:
235.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.6100 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC1(C)C(=C)N(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17N/c1-13-17(2,3)15-11-7-8-12-16(15)18(13)14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,1H2,2-3H3
InChI 密鑰
USVYORQGMLXJTN-UHFFFAOYSA-N
應用
Used in the preparation of photochromic spiropyrans by reaction with substituted salicylaldehydes.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)