Merck
549789
Sigma-Aldrich
异丁基丙二酸二甲酯
97%
别名:
(2-甲基丙基)丙二酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(CO2CH3)2
CAS号:
分子量:
188.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(2)5-7(8(10)12-3)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI 密鑰
GAZFDPSEEIVCEX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.0 °F - closed cup
閃點(°C)
97.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter