powder
交联
2 % cross-linked with divinylbenzene
SMILES字符串
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
InChI key
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用作非水性体系(例如酸性卤化物与醇或胺的反应)的除酸剂,Knoevenagel 类缩合反应中的催化剂,以及用于形成烯胺和缩酮。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3