Merck
547220
Sigma-Aldrich
8-十一烯醛
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH=CH(CH2)6CHO
分子量:
168.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
折射率
n20/D 1.4460 (lit.)
沸点
89 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]C(=O)CCCCCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h3-4,11H,2,5-10H2,1H3/b4-3-
InChI key
DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
199.9 °F - closed cup
闪点(°C)
93.3 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)