Merck
546771
Sigma-Aldrich
2,7-二碘芴
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H8I2
CAS号:
分子量:
418.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
98%
mp
216-218 °C (lit.)
SMILES字符串
Ic1ccc-2c(Cc3cc(I)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8I2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
InChI key
YCWGCTPMBCOCLT-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)