Merck
545457
Sigma-Aldrich
5-癸炔-1-醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH2OH
CAS号:
分子量:
154.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4610 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC#CCCCCO
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-4,7-10H2,1H3
InChI 密鑰
RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter