Merck
54248
Sigma-Aldrich
七氟-5-碘戊烷
technical, ≥94% (GC)
别名:
1H,1H,2H,2H-全氟戊基碘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H4F7I
CAS号:
分子量:
323.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
化驗
≥94% (GC)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C5H4F7I/c6-3(7,1-2-13)4(8,9)5(10,11)12/h1-2H2
InChI 密鑰
TZNRRNKRZXHADL-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter