About This Item
线性分子式:
La(CH3CO2)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
316.04 (anhydrous basis)
Beilstein:
3693604
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
≥99.99% trace metals basis
反应适用性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES字符串
O.CC(=O)O[La](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.La.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
YRKCZRMEPGLHRN-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3