Merck
541796
Sigma-Aldrich
1-苯乙基膦酸二乙酯
98%
别名:
NSC 220102
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5(CH2)2PO(OCH2CH3)2
CAS号:
分子量:
242.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
130 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phenyl
phosphonate
SMILES 字串
CCOP(=O)(OCC)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19O3P/c1-4-14-16(13,15-5-2)11(3)12-9-7-6-8-10-12/h6-11H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
FODNNPZZKXOLLX-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Carbanion oxidative nucleophilic substitution of hydrogen
  • Base-catalyzed olefination
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)