Merck
540005
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-碳酸丙烯酯
98%
别名:
(S)-1,2-丙二醇碳酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O3
CAS号:
分子量:
102.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
旋光性
[α]20/D −2°, neat
光学纯度
ee: 98% (GLC)
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
沸点
240 °C (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
carbonate
SMILES字符串
C[C@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
RUOJZAUFBMNUDX-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
经 Shasun Chemicals and Drugs Limited 授权,使用 Jacobsen HKR 技术制造。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)