Merck
528072
Sigma-Aldrich
丙二醇二乙酸酯
≥99.7%
别名:
DOWANOL® PGDA, 1,2-丙二醇二乙酸酯, 二乙酸-1,2-丙二酯, 二乙酸丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(OCOCH3)CH2OCOCH3
CAS号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1768914
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.7%
自燃溫度
808 °F
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丙二醇二乙酸酯是一种非离子型水溶性表面活性剂。
應用
丙二醇二乙酸酯可在药品中用作乳化剂、增溶剂或溶剂。
法律資訊
Dow Chemical 制造
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves