About This Item
线性分子式:
FC6H4OCH2CH(OH)CH2Cl
CAS号:
分子量:
204.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
旋光性
[α]20/D +0.25°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.52 (lit.)
沸点
283-284 °C (lit.)
密度
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
chloro
fluoro
hydroxyl
SMILES字符串
O[C@@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChI key
OSIKOYZBGUHWAB-QMMMGPOBSA-N
法律信息
经 Shasun Chemicals and Drugs Limited 授权,使用 Jacobsen HKR 技术制造。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup