Merck
540129
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-缩水甘油对甲苯磺酸酯
98%
别名:
(S)-(+)-对甲苯磺酸缩水甘油酯, (S)-(+)-环氧乙烷-2-甲醇对甲苯磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O4S
CAS号:
分子量:
228.26
Beilstein:
3592143
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
mp
46-49 °C (lit.)
官能团
ether
tosylate
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于第一不对称合成 (R)- 和 (S)-4-乙酰基-3-(羟甲基)-3,4-二氢-2H-吡啶并[3,2-b]噁嗪。
法律信息
经 Shasun Chemicals and Drugs Limited 授权,使用 Jacobsen HKR 技术制造。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Henry, N. et al.
Tetrahedron Letters, 45, 1465-1465 (2004)