光學活性
[α]20/D −1.8°, c = 1 in H2O
mp
340 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.Cl.N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c5-4-1-2-6-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H/t4-;;/m1../s1
InChI 密鑰
NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3