Merck
535362
Sigma-Aldrich
6-硝基色酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5NO4
CAS号:
分子量:
191.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
mp
172-175 °C (lit.)
官能团
ketone
nitro
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-5H
InChI key
ORWADBVBOPTYQT-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)