主要文件
534862
Sigma-Aldrich
Amano 酰基转移酶
≥30,000 U/g, pH 8.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.22
质量水平
比活
≥30,000 U/g, pH 8.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)