About This Item
线性分子式:
F2C6H2(Br)CH2OH
CAS号:
分子量:
223.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
98%
表单
solid
mp
76-81 °C (lit.)
官能团
bromo
fluoro
hydroxyl
SMILES字符串
OCc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
InChI key
LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3