Merck
530735
Sigma-Aldrich
氯仿-d
≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer, 0.03 % (v/v) TMS
别名:
氘代氯仿
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CDCl3
CAS号:
分子量:
120.38
Beilstein:
1697633
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
同位素純度
≥99.8 atom % D
品質等級
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
包含
0.5 wt. % silver foil as stabilizer
0.03 % (v/v) TMS
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.0100% water
water
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯仿-d(氘代氯仿,CDCl 3 )是含 0.03% (v/v) TMS(四甲基硅烷)和 0.5 wt.% 银箔作为稳定剂的氘代 NMR 溶剂。它在基于 NMR 的研究和分析中是 有用的。它可由三氯苯乙酮和氘代钠反应合成。研究了脉冲编号对多光子分解的影响。本文研究了 CDCl 3 在不同溶剂中 C-D 伸缩和弯曲运动的红外光谱。分析了氯仿-d 对水与活性炭相互作用的影响。用 Raman 光谱研究了氘代氯仿分子再取向与温度和压力的关系。
應用
氯仿-d可用于合成二氯氟甲烷-d
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Infrared Intensity of the C-D Stretch of Chloroform-d in Various Solvents.
Huggins CM and Pimentel GC.
J. Chem. Phys. , 23(5), 896-898 (1955)
相关内容
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
核磁共振光谱通过强磁场中的核自旋状态揭示分子结构和纯度。