Merck
530638
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基-3-呋喃甲酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7ClO2
CAS号:
分子量:
158.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(C(Cl)=O)c(C)o1
InChI
1S/C7H7ClO2/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter