Merck
529532
Sigma-Aldrich
三(乙烯二胺)钴(III)硝酸酯
≥99.99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2NCH2CH2NH2)3Co(NO3)3
CAS号:
分子量:
425.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥99.99%
形狀
solid
反應適用性
core: cobalt
mp
>250 °C (lit.)
SMILES 字串
[Co+3].NCCN.NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3C2H8N2.Co.3NO3/c3*3-1-2-4;;3*2-1(3)4/h3*1-4H2;;;;/q;;;+3;3*-1
InChI 密鑰
MTCFUGCMXQVODX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)