Merck
529192
Sigma-Aldrich
2,3,5-三氟苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3C6H2CHO
分子量:
160.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
密度
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cc(F)c(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H
InChI 密鑰
RQUNVQGCKIBORD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Enthalpy of vaporization of 2,3,5-trifluorobenzaldehyde at boiling point (438.15K) is 37.975kjoule/mol.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.0 °F - closed cup
閃點(°C)
57.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 535-535 (2014)