Merck
528234
Sigma-Aldrich
间乙氧基苯甲醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5OC6H4CH2OH
CAS号:
分子量:
152.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.534 (lit.)
沸点
266 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CCOc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
InChI key
PDYCXUZHSKLETQ-UHFFFAOYSA-N
一般描述
3-Ethoxybenzyl alcohol can be obtained from m-anisaldehyde. It undergoes reduction in the presence of LiAlH4 and ether to afford 3-ethoxybenzyl alcohol.
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
140.0 °F - closed cup
闪点(°C)
60 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Ward OP.
Bioprocessing, 161-161 (2012)
Flowers JL, et al.
Cracking the MCAT with CD-ROM, 868-868 (2004)