Merck
527602
Sigma-Aldrich
(E)-1-己烯-1,2-双硼酸双(频哪醇)酯
别名:
1-[顺-1,2-双(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)]己烯, 2,2′-[(1Z)-1-丁基-1,2-乙烯二基]双[4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H34B2O4
分子量:
336.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
折射率
n20/D 1.455 (lit.)
沸点
292 °C (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(/CCCC)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C18H34B2O4/c1-10-11-12-14(20-23-17(6,7)18(8,9)24-20)13-19-21-15(2,3)16(4,5)22-19/h13H,10-12H2,1-9H3/b14-13-
InChI key
SACOFNGKSPZAFQ-YPKPFQOOSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)