Merck
527238
Sigma-Aldrich
双(N,N,N′,N′-四甲基-L-酒石酰胺二醇酸根)二硼
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H28B2N4O8
分子量:
426.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
旋光性
[α]20/D +144°, c = 1 in chloroform
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES字符串
CN(C)C(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(=O)N(C)C)B2O[C@H]([C@@H](O2)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C16H28B2N4O8/c1-19(2)13(23)9-10(14(24)20(3)4)28-17(27-9)18-29-11(15(25)21(5)6)12(30-18)16(26)22(7)8/h9-12H,1-8H3/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
InChI key
LANVQSVBEALBNB-DDHJBXDOSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)