Merck
527076
Sigma-Aldrich
(4-叔丁基苯基)二苯基锍三氟甲基磺酸酯
别名:
(4-叔丁基苯基)二苯基锍三氟甲磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H23F3O3S2
分子量:
468.55
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
mp
114-117 °C (lit.)
λmax
238 nm
SMILES字符串
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23S.CHF3O3S/c1-22(2,3)18-14-16-21(17-15-18)23(19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
RLAWXWSZTKMPQQ-UHFFFAOYSA-M
应用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)