Merck
524883
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基咪唑-1-磺酰胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9N3O2S
CAS号:
分子量:
175.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
48-51 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)S(=O)(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H9N3O2S/c1-7(2)11(9,10)8-4-3-6-5-8/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
YRRWNBMOJMMXQY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole is an imidazole derivative.
應用
1-(Dimethylsulfamoyl)imidazole may be used to synthesize 1-(dimethylsulfamoyl)-2-imidazolecarboxaldehyde.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Synthesis of 1-(dimethylsulfamoyl)-2-and 5-imidazolecarboxaldehydes. Rearrangement of 1-(dimethylsulfamoyl)-5-imidazole-carboxaldehyde to the 4-carboxaldehyde.
Kim JW, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 32(2), 611- 620 (1995)