Merck
524298
Sigma-Aldrich
Rink Amide AM 树脂
100-200 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
别名:
4-[(2,4-二甲氧基苯基)(芴甲氧羰基-氨基)甲基]苯氧基乙酰氨基甲酯树脂, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.22
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.4-0.6 mmol/g N loading
粒徑
100-200 mesh
官能基
amine
水污染物質分類(WGK)
WGK 3