一般說明
氯仿-d(氘代氯仿,CDCl3)是氘代 NMR 溶剂,可用于基于 NMR 的研究和分析。它可以通过三氯苯乙酮与十二烷氧化钠反应来合成。已研究了脉冲数对其多光子解离(MPD)的影响。对 CDCl3 在不同溶剂中的 C-D 拉伸和弯曲运动进行了红外光谱研究。分析了氯仿-d 对水与活性炭相互作用的影响。通过拉曼光谱研究了氘代氯仿的分子重取向对压力和温度的依赖性。
應用
氯仿-d 可用于合成二氯氟甲烷-d。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)