Merck
521892
Sigma-Aldrich
6-甲氧基-2-萘硼酸
≥95%
别名:
6-Methoxy-2-naphthalenylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H6OCH3B(OH)2
分子量:
202.01
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
≥95%
mp
>295 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
InChI key
GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
含不定量的酸酐。
应用
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling
  • Enantioselective a-arylation of carbonyls via copper-bisoxazoline catalysis
  • Enantioselective synthesis of aryl ketones
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Rhodium-catalyzed oxidative coupling with alkynes
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)